Fontos dokumentumok
L2011
D-Lactic Dehydrogenase from Lactobacillus leichmannii
ammonium sulfate suspension, ≥250 units/mg protein (biuret)
Szinonimák:
Lactate, (R)-Lactate:NAD+ oxidoreductase, D−LDH
About This Item
Javasolt termékek
Forma
ammonium sulfate suspension
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥250 units/mg protein (biuret)
idegen aktivitás
Malic dehydrogenase <0.5% of base activity
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások