Fontos dokumentumok
W245000
Ethyl oleate
natural, ≥85%
Szinonimák:
Oleic acid ethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
palm oil
Minőségi szint
grade
Kosher
natural
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥85%
törésmutató
n20/D 1.451 (lit.)
bp
216-218 °C/15 mmHg
mp
−32 °C (lit.)
sűrűség
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
waxy
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h11-12H,3-10,13-19H2,1-2H3/b12-11-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
Related Categories
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?