Fontos dokumentumok
62210
Methyl linolenate
technical, 70-80% (GC)
Szinonimák:
Linolenic acid methyl ester, Methyl cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoate
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
70-80% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.470 (lit.)
n20/D 1.470
bp
182 °C/3 mmHg (lit.)
sűrűség
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVWSXZIHSUZZKJ-YSTUJMKBSA-N
Related Categories
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)