H6161
[Gly14]-Humanin G human
≥95% (HPLC), powder
Szinonimák:
S14G-humanin, HNG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
molekulatömeg
2654.2-2660.2 Da
tárolási körülmény
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
technika/technikák
activity assay: suitable
oldhatóság
water: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
S(CC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N1[C@@H](CCC1)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CS)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@H](O)C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](
InChI
1S/C118H202N34O31S2/c1-19-65(14)92(112(179)144-81(54-90(159)160)104(171)145-82(52-63(10)11)114(181)152-46-29-37-86(152)109(176)148-91(64(12)13)111(178)139-72(32-23-24-41-119)97(164)137-74(35-27-44-129-118(125)126)98(165)136-73(34-26-43-128-117(123)124)96(
Amino Acid Sequence
Általános leírás
[Gly14]-humanin (HNG) belongs to the family of mitochondrial-derived peptides. HNG (humanin-G) is an analog of humanin, generated by S14G (serine-14-glycine) mutation. HNG shows a 1000 times stronger activity.
Alkalmazás
- along with bortezomib in pharmacological inhibition studies to treat mice to limit the toxic effects of bortezomib
- to study its effect on high glucose (HG)-induced apoptosis of endothelial cells (ECs)
- to study its neuroprotective effects in an in vitro oxygen-glucose deprivation/reoxygenation (OGD/R) model using SH-SY5Y neuroblastoma cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
antitest
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)