Fontos dokumentumok
ISO2
Mouse Monoclonal Antibody Isotyping Reagents
sufficient for 1000 tests (clones) (by ELISA), sufficient for 40 tests (clones) (by immunodiffusion, ODD)
Szinonimák:
Mouse Antibody Isotyping Kit
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 1000 tests (clones) (by ELISA)
sufficient for 40 tests (clones) (by immunodiffusion, ODD)
Minőségi szint
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- May be used in a variety of assay formats
- Suitable for all antibody forms
- Determines all mouse IgG subclasses, IgA, and IgM
Kit Components Only
- goat antisera to mouse IgA .2 mL
- goat antisera to mouse IgG3 .2 mL
- goat antisera to mouse IgG1 .2 mL
- goat antisera to mouse IgG2a .2 mL
- goat antisera to mouse IgG2b .2 mL
- goat antisera to mouse IgM .2 mL
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.