A5420
Anti-Goat IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti Goat Igg, Anti-Goat IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
goat
technika/technikák
direct ELISA: 1:40,000
dot blot: 1:80,000-1:160,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Goat IgGs against target proteins are often used as primary antibodies in various research applications. Thus, secondary anti-goat IgGs conjugated to a detectable substrate are useful tools for the analysis of target proteins. Rabbit anti-goat IgG (whole molecule)-peroxidase antibody binds to all goat Igs.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Anti-Goat IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody has been used in
- western blotting
- immunohistochemical and immunofluorescent analysis
- visualization of cross-reactivity
- protein analysis
- indirect ELISA for detection of specific IgG against C. pseudotuberculosis
- immunoprecipitation (IP)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2