Fontos dokumentumok
I8659
Anti-Interferon-γ antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-IFN-γ
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
lyophilized powder
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: 5-15 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IFNG(3458)
Általános leírás
Anti-Interferon-γ recognizes human Interferon-γ.
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?