I9016
Anti-Interferon-γ antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum
Szinonimák:
Anti-IFN-γ
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
neutralization: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IFNG(3458)
Related Categories
Általános leírás
Anti-Interferon-γ recognizes human Interferon-γ. It does not bind specifically to mouse, hamster or bovine IFN-γ.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1