Fontos dokumentumok
I5521
Monoclonal Anti-Interferon-γ antibody produced in mouse
clone 25718, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-IFN-γ
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
25718, monoclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunocytochemistry: 8-25 μg/mL using immersion fixed human peripheral blood mononuclear cells stimulated with PMA and ionomycin
neutralization: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IFNG(3458)
Related Categories
Immunogen
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2