Fontos dokumentumok
F8648
Monoclonal Anti-Interferon-γ−Carboxyfluorescein antibody produced in mouse
clone 25723.11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Interferon-γ
About This Item
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
carboxyfluorescein conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
25723.11, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG2b
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... IFNG(3458)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?