Fontos dokumentumok
I1142
Monoclonal Anti-Interferon-γ antibody produced in rat
clone 37895, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-IFN-γ
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
37895, monoclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Ifng(15978)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3