IF005
Interferon-γ Protein, Recombinant mouse
The Interferon-gamma protein (or IFN-gamma protein) is a regulatory protein produced by activated NK cells & CD4+TCRalpha/beta+, CD8+TCRalpha/beta+ & TCRgamma/delta+ T cells.
Szinonimák:
IFN γ, IFN g, IFN gamma, INF γ, INF g, INF gamma
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
Teszt
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
form
liquid
specifikus aktivitás
≥1.0 x 10E7 U/mg
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.1 ng/μg endotoxin (of IFN-gamma; 1EU/μg)
bemenet
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
kiszállítva
dry ice
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2