I3265
Interferon-γ human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
IFN-γ
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
molekulatömeg
~17 kDa
kiszerelés
pkg of 0.1 mg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1 EU/μg endotoxin
szín
white
oldhatóság
water: soluble 1.000 mL, clear, colorless
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IFNG(3458)
Alkalmazás
- to study the effect of interferon-γ on cultured trophoblasts in absence and presence of fibronectin
- to analyse factors which participate in the production of antibody microarrays on glass support
- for ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) method to understand the effect of interferon-γ in human gingival fibroblasts in presence of bacterial challenge
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3