Fontos dokumentumok
I9141
Anti-Interferon-γ antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-IFN-γ
About This Item
biológiai forrás
goat
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
neutralization: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Ifng(15978)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1