MAB1302
Mouse Anti-Human IgG Antibody, clone HP6017, Fc
clone HP6017, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Anti-CD32, Anti-CD32B, Anti-FCG2, Anti-FCGR2, Anti-FCGR2C, Anti-FcGRIIB, Anti-FcRII-c, Anti-FcgammaRIIb, Anti-IGFR2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
HP6017, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FCGR2B(2213)
Related Categories
Egyediség
human IgG subclass 1 100%
human IgG subclass 2 100%
human IgG subclass 3 100%
human IgG subclass 4 100%
human IgG Pan 100%
human IgG Fc 100%
human IgG Fab .12%
Isoelectric Focusing: mean pI 8.0
Immunogén
Alkalmazás
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
ELISA
Radio-immunoassay (RIA)
Immunobloting.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2