Fontos dokumentumok
SAB4200743
Anti-Human IgG (Fc specific)-Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6017, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-Immunoglubulin G (Fc specific)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HP-6017, monoclonal
Forma
lyophilized powder
faj reaktivitás
human
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:80,000-1:160,000 using 5 μg/mL Human IgG myeloma for coating
izotípus
IgG2a
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)