Fontos dokumentumok
SAB4200783
Anti-Human IgG2 antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6014, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-Human immunoglobulin G2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HP-6014, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: 0.07-0.15 μg/mL using 1 μg/mL Human IgG2 myeloma for coating
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)