CBL101
Mouse Anti-Human IgG Antibody, Fc, all subclasses, clone MK1A6
clone MK1A6, Chemicon®, from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
100
300
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
MK1A6, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (hemagglutination)
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
FUSION PARTNER: NSO myeloma cell line
Immunogén
Alkalmazás
Passive haemagglutination assays
Histological staining of acetone fixed frozen tissue sections
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2