Merck
15879
Octaethylene glycol
≥95% (oligomer purity)
Szinonimák:
PED-diol (n=8)
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Lineáris képlet:
HO(CH2CH2O)8H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
370.44
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
≥95% (oligomer purity)
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
SMILES string
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C16H34O9/c17-1-3-19-5-7-21-9-11-23-13-15-25-16-14-24-12-10-22-8-6-20-4-2-18/h17-18H,1-16H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLZWNFNQMJAZGY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Octaethylene glycol also known as PED-diol (n=8), is a cross linking reagent commonly used in organic synthesis.
Alkalmazás
Octaethylene glycol is used as a cross-linking reagent to produce cyclic octaethylene glycol 5-nitroisophthalate. It serves as a starting material for synthesizing heterobifunctionalized clickable oligo(ethylene glycol) linkers and supramolecular polymers.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Pedro Cecílio et al.
PLoS neglected tropical diseases, 11(11), e0005951-e0005951 (2017-11-28)
The notion that previous infection by Leishmania spp. in endemic areas leads to robust anti-Leishmania immunity, supports vaccination as a potentially effective approach to prevent disease development. Nevertheless, to date there is no vaccine available for human leishmaniasis. We optimized
Monomers for non-bond crosslinking of vinyl polymers: II. Cyclic octaethylene glycol 5-methacrylamido-isophthalate
A Zada
European Polymer Journal, 36, 351-357 (2000)
Efficient synthesis of diverse heterobifunctionalized clickable oligo (ethylene glycol) linkers: potential applications in bioconjugation and targeted drug delivery
LN Goswami
Organic & Biomolecular Chemistry, 11, 1116-1126 (2013)
Jitka Neburkova et al.
Molecular pharmaceutics, 15(8), 2932-2945 (2018-02-02)
Glutamate carboxypeptidase II (GCPII) is a membrane protease overexpressed by prostate cancer cells and detected in the neovasculature of most solid tumors. Targeting GCPII with inhibitor-bearing nanoparticles can enable recognition, imaging, and delivery of treatments to cancer cells. Compared to
Maxwell M G Geurts et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(49), 31114-31122 (2020-11-25)
The sarco(endo)plasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA) is a P-type ATPase that transports Ca2+ from the cytosol into the sarco(endo)plasmic reticulum (SR/ER) lumen, driven by ATP. This primary transport activity depends on tight coupling between movements of the transmembrane helices forming the