B7880
8-Bromoadenosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt
≥97% (HPLC), powder
Szinonimák:
8-Br-cAMP
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
szín
off-white
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H11BrN5O6P.Na/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,14);/q;+1/p-1/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMRMZQATXPQOTP-GWTDSMLYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its effect on fas and caspase-3 mRNA expression and on P4 production in bovine mid luteal cell culture
- used to treat choriocarcinoma BeWo cell line and study its effect on cell viability, apoptosis and morphological changes in the nuclei
- in superfusion medium for head kidneys stimulation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.