I3650
Interleukin-4 from rat
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture, ≥97% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
rIL-4, IL-4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
molekulatömeg
predicted mol wt 13.5 kDa
kiszerelés
pkg of 5 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
rat ... Il4(287287)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3