I1896
Interleukin-13 from mouse
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
IL-13
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
1-10 ng/mL EC50
molekulatömeg
11.5 kDa (predicted; 9 kDa under reducing conditions)
kiszerelés
pkg of 5 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Il13(16163)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.