Fontos dokumentumok
S8446
SIRT1 Peptide
≥90% (SDS-PAGE), human recombinant, expressed in E. coli, N-terminal histidine tagged
Szinonimák:
SIR2α, SIR2L1, Sirtuin1
About This Item
Javasolt termékek
product name
SIRT1 human, recombinant, expressed in E. coli, N-terminal histidine tagged, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
leírás
full-length amino acid sequence of original SIRT1 protein (accession number NP_036370)
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... SIRT1(23411)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1