Fontos dokumentumok
14-466-M
Sigma-Aldrich
Insulin Receptor Protein, active, 10 µg
Active, recombinant human Insulin Receptor residues 1005-1310, containing an N-terminal His6-tag, for use in Kinase Assays.
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
molekulatömeg
Mw 36.8 kDa
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
activity assay: suitable (kinase)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
Géninformáció
human ... INSR(3643)
Általános leírás
Product Source: Expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Recombinant human Insulin receptor residues 1005-1310, containing an Nterminal His6-tag
Biokémiai/fiziológiai hatások
Protein Target: IR
Target Sub-Family: TK
Minőség
routinely evaluated by phosphorylation of Axl-tide
Fizikai forma
Ni2+/NTA-agarose
Tárolás és stabilitás
1year at -70C
Egyéb megjegyzések
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Jogi információk
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany