Fontos dokumentumok
I8773
Anti-Insulin-Like Growth Factor-I antibody produced in goat
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-IGF-I
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
human
technika/technikák
neutralization: 3-12 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IGF1(3479)
Related Categories
Általános leírás
Anti-IGF-I recognizes human insulin-like growth factor I. The antibody does not react with human IGF-II.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2