SRP3067
IGF-Binding Protein-3 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Szinonimák:
Growth-hormone-dependant binding protein, IBP-3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
hatékonyság
≤0.2 μg/mL
molekulatömeg
28.8 kDa
kiszerelés
pkg of 25 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
szín
white to off-white
alkalmasság
suitable for molecular biology
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IGFBP3(3486)
Related Categories
Általános leírás
IGFBPs (insulin-like growth factor-binding proteins) are mainly required to regulate IGFs (insulin like growth factors) activities. IGFBP3 is a multifunctional protein and is secreted by various cells. It is most ample circulating IGFBP and works in IGF-dependent and -independent mechanisms. The IGFBP3 gene is mapped to human chromosome 7p12.3.
Recombinant human IGF-BP3 is a 28.8kDa protein consisting of 264 amino acid residues.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)