Fontos dokumentumok
I2771
ITS+3 Liquid Media Supplement (100×)
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
ITS Supplement
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to support the growth of human adipose stem cells (ASC)
- to culture porcine intervertebral disc (IVD) cells and tissues
- to culture cartilage endplate (CEP) cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
- Insulin: a polypeptide hormone that promotes glucose and amino acid uptake and may produce a mitogenic effect.
- Transferrin: an iron-transport protein. Iron is an essential trace element but can be toxic in its free form. To nourish cells in culture, iron is supplied bound to transferrin in serum.
- Selenium: an essential trace element present in serum.
Komponensek
Elkészítési megjegyzés
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Importance and uses of linolenic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Understand the role of selenium in cell culture media formulations. The Media Expert library explains how culture media ingredients support cell growth.
How palmitic acid, other fatty acids and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies.
A palmitinsav és más összetevők befolyásolják a heterológ fehérjék és monoklonális antitestek biológiai előállítására szolgáló szérummentes sejttenyésztési rendszereket.