Fontos dokumentumok
G002
Isoguvacine hydrochloride
solid
Szinonimák:
1,2,3,6-Tetrahydro-4-pyridinecarboxylic acid hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
szín
white
oldhatóság
H2O: soluble (refrigerate if not used immediately.)
methanol: slightly soluble
neutral and acidic solutions: stable (in basic solutions the free amine can oxidize easily)
SMILES string
Cl[H].OC(=O)C1=CCNCC1
InChI
1S/C6H9NO2.ClH/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5;/h1,7H,2-4H2,(H,8,9);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SUWREQRNTXCCBL-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562)
Alkalmazás
- to study its effects on neuronal activity in rats
- to study its antiallodynic effect in rats
- to study its effects on baroreflex gains in rats
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience