Fontos dokumentumok
A72405
2-Amino-1-phenylethanol
98%
Szinonimák:
α-(Aminomethyl)benzyl alcohol, DL-β-Hydroxyphenethylamine, Phenylethanolamine
Teszt
98%
form
solid
bp
160 °C/17 mmHg (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
SMILES string
NCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULSIYEODSMZIPX-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PNMT(5409)
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)