Fontos dokumentumok
H130
R(+)-HA-966
solid
Szinonimák:
R(+)-3-Amino-1-hydroxy-2-pyrrolidinone
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
optikai aktivitás
[α]22/D +103°, c = 1 in H2O(lit.)
szín
white
oldhatóság
H2O: soluble
SMILES string
N[C@@H]1CCN(O)C1=O
InChI
1S/C4H8N2O2/c5-3-1-2-6(8)4(3)7/h3,8H,1-2,5H2/t3-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCKUBNLZMKAEIN-GSVOUGTGSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)