Fontos dokumentumok
C47000
5-Chloro-8-quinolinol
95%
Szinonimák:
5-Chloro-8-hydroxyquinoline
Teszt
95%
form
crystals
mp
122-124 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5,12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CTQMJYWDVABFRZ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?