Fontos dokumentumok
I2386
Anti-Human IgM (μ-chain specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-IgM produced in Goat, Goat Anti-Human IgM, IgM Detection Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technika/technikák
indirect ELISA: 1:20,000-1:40,000
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3