AP114
Goat Anti-Human IgM Antibody, Fc5µ
2 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
koncentráció
2 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2