A9935
Anti-Human IgM (μ-chain specific)−Agarose antibody produced in goat
affinity isolated antibody, PBS suspension
Szinonimák:
Anti Human IgM Antibody - Anti-Human IgM (μ-chain specific)-Agarose antibody produced in goat, Anti Human Igm Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
agarose conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
PBS suspension
technika/technikák
Ouchterlony double diffusion: suitable
immunoelectrophoresis: suitable
kapacitás
2-3 mg/mL, resin binding capacity (human IgM)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Cyanogen bromide activated cross-linked beaded agarose is frequently conjugated to proteins such as immunoglobulins to facilitate their use in physicochemical processes such as precipitation, absorption and clarification.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg