Fontos dokumentumok
A4290
Anti-Human IgM (μ-chain specific) F(ab′)2 fragment−Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
direct ELISA: 1:10,000
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Horseradish Peroxidase (HRP) is an enzyme that catalyzes the conversion of chromogenic substrates such as o-phenylenediamine (OPD), 4-chloro-1-naphthol 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine (TMB), 3,3′-Diaminobenzidine (DAB) or 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS); chemiluminescent substrates such as CPS-3 (enhanced luminal) and fluorogenic substrates such as Ampliflu™ Red into detectable chromophores, light-emitters or fluorescers, respectively.
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3