Fontos dokumentumok
G6638
Anti-Goat IgG (whole molecule) antibody produced in donkey
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
donkey
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
technika/technikák
Ouchterlony double diffusion: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Alkalmazás
Immunohistochemistry (1 paper)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2