Fontos dokumentumok
Z558516
Wilmad® NMR capillary tubes
short, O.D. × L 2.5 mm × 100 mm
Szinonimák:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121705
NACRES:
SB.32
material
Pyrex tube
colorless tube
leírás
sealed at one end
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
Wilmad WG-1364-2.5A
parameter
400 MHz frequency
külső átmérő × H
2.5 mm × 100 mm
cső átmérő
2.5 mm
Általános leírás
Wilmad capillary tubes provide a low cost solution for small volume NMR measurement. They are manufactured from Pyrex® and tested at 400 MHz field. For higher magnetic field, refer to Coaxial Inserts.
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)