Fontos dokumentumok
672112
Sigma-Aldrich
Urokinase, Human Urine
Szinonimák:
Urokinase, Human Urine, uPA
About This Item
CAS-szám:
Enzyme Commission szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.25
Forma
lyophilized solid
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥100,000 units/mg protein
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Native urokinase from human urine. A thrombolytic agent that converts plasminogen to plasmin. A mixture of high molecular weight (54 kDa) and low molecular weight (33 kDa) urokinase.
Note: 1 unit = 1 CTA unit = 0.7 Ploug units. 1 KU = 1000 units.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egység definíció
One unit is defined as the amount of enzyme equal to an international standard tested by the fibrinolytic method of Johnson, et al.
Fizikai forma
Lyophilized from 200 mM mannitol, 100 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, 0.1% PEG, pH 7.5.
Elkészítési megjegyzés
Prepared from urine of individuals that have been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-70°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -70°C.
Reconstitute in distilled H₂O
Egyéb megjegyzések
Bell, W.R. 1975. Semin. Thromb. Res.2, 1.
Johnson, A.J., et al. 1969. Thromb. Diath. Haemorrh. 21, 259.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3