Fontos dokumentumok
I1136
Anti-Human IgG (γ-chain specific) antibody produced in goat
whole antiserum
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
whole antiserum
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
technika/technikák
indirect ELISA: 1:40,000
quantitative precipitin assay: 4.0 mg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)