Fontos dokumentumok
SAB4200748
Monoclonal Anti-Human IgM (μ-chain specific)-Peroxidase antibody produced in mouse
clone MB-11, purified immunoglobulin
Szinonimák:
Anti-Human immunoglobulin M
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MB-11, monoclonal
Forma
lyophilized powder
faj reaktivitás
human
koncentráció
~2.0 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:40,000-1:80,000 using 2.5 μg/mL Human IgM for coating
izotípus
IgG2b
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)