Fontos dokumentumok
A3437
Anti-Human IgM (μ-chain specific)−Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
Goat Anti-Human IgM (μ-chain specific)−AP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
alkaline phosphatase conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
direct ELISA: 1:30,000
dot blot: 1:30,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50
western blot: 1:30,000
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Alkaline Phosphatase is an enzyme that catalyzes the conversion of chromogenic substrates such as p-nitrophenylphosphate (PNPP); chemiluminescent substrates such as CDP-Star® and fluorogenic substrates such as 4-methylumbelliferyl phosphate (4-MUP) into detectable chromophores, light-emitters or fluorescers, respectively.
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)