Fontos dokumentumok
SAB4200780
Anti-Human IgM (μ-chain specific) antibody, Mouse monoclonal
clone MB-11, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-Human immunoglobulin M
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MB-11, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 0.1-0.2 μg/mL using 2.5 μg/mL Human IgM myeloma for coating
immunoblotting: suitable
izotípus
IgG2b
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)