H7666
IL-12 human
HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Szinonimák:
IL-12
About This Item
Javasolt termékek
product name
Interleukin-12 human, HumanKine®, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture, endotoxin, tested
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
hatékonyság
≤2 ng/mL EC50
molekulatömeg
dimer 57 kDa (glycosylated)
kiszerelés
pkg of 10 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1