H7541
IL-10 human
HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Szinonimák:
IL-10
About This Item
Javasolt termékek
product name
Interleukin-10 human, IL-10, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
≤1.5 ng/mL EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
dimer 17 kDa (glycosylated)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1EU/mg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL10(3586)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3