H7291
Interleukin-4 human
IL-4, potency:, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
>95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
≤0.6 ng/mL EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
dimer 14-19 kDa (glycosylated)
kiszerelés
pkg of 1 mg
pkg of 10 μg
pkg of 100 μg
gyártó/kereskedő neve
HumanZyme
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<1 EU/μg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL4(3565)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3