Fontos dokumentumok
G5035
Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor human
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
GM-CSF human
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor human, GM-CSF, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
≤0.1 ng/mL EC50
molekulatömeg
14.6 kDa
kiszerelés
pkg of 4X5 μg
pkg of 5 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1.000 EU/μg
szín
white
oldhatóság
water: soluble 0.010 mL, clear, colorless
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CSF2(1437) , CSF2(1437)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis