Fontos dokumentumok
H7166
IL-3 human
HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Szinonimák:
IL-3
About This Item
Javasolt termékek
product name
Interleukin-3 human, IL-3, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
>95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
≤2 ng/mL EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
dimer 17-45 kDa (glycosylated)
kiszerelés
pkg of 10 μg
gyártó/kereskedő neve
HumanZyme
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<1 EU/μg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL3(3562)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Cikkek
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com