Fontos dokumentumok
H5166
Erythropoietin human
EPO, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
Szinonimák:
EPO
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
≤5.0 ng/mL ED50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
dimer 36 kDa (glycosylated)
kiszerelés
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1 EU/μg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... EPO(2056)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Cikkek
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis
Protocols
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.