Fontos dokumentumok
G0407
Granulocyte colony-stimulating factor human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Granulocyte colony-stimulating factor human, G-CSF, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
0.01-0.1 ng/mL
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
18.8 kDa (175 amino acids including N-terminal methionine)
kiszerelés
pkg of 5 and 25 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<1 EU/μg (LAL test)
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CSF3(1440)
Általános leírás
Alkalmazás
- in culturing human neutrophils
- as a growth factor component of double layer granulocyte-macrophage colony-forming unit (CFU-GM) culture system for CD34+ cells
- to test its protective effects chronic liver damage model
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis