Fontos dokumentumok
59964
Histamine
analytical standard
Szinonimák:
2-(4-Imidazolyl)ethylamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (TLC)
≥97.0% (anhydrous basis, NT)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤4.0% water
szín
white to light yellow
bp
167 °C/0.8 mmHg (lit.)
mp
83-84 °C (lit.)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3/c6-2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?